Learn More
Sartorius Stampanti per bilance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10506089 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bilancia CPA, bilancia con memoria estesa, analizz
CPA Balance, Extended Balance, Moisture Analyzers
Dimensioni (L x P x A):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10506089
Marca: Sartorius YDP100CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Stampante, rotolo di carta, quattro batterie ricaricabili, nastro di inchiostro nero (14-557-502)
Trasferimento dati automatico o manuale. Le stampanti per bilance Sartorius registrano i singoli dati di pesatura e generano una valutazione statistica dei dati raccolti. Vengono memorizzati tutti i dati trasferiti da uno strumento di pesatura online.
Transfer data automatically or manually. Sartorius™ Balance Printers record individual weighing data and generate a statistical evaluation of weighing data. Values transferred from an on-line weighing instrument are stored.
  • Orologio in tempo reale integrato
  • Programma statistico integrato
  • Possibilità di attivare il contatore per la numerazione consecutiva delle transazioni
  • Il display LCD a contrasto elevato mostra data e ora, nonché numero della transazione attuale
  • Batterie ricaricabili integrate con indicatore di livello di carica
  • Testina di stampa ultraveloce
  • Funziona con l'alimentazione della bilancia, senza necessità di alimentazione supplementare
  • Rotolo di carta e cassetta per nastro inchiostrato facili da sostituire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bilancia CPA, bilancia con memoria estesa, analizz
Dimensioni (L x P x A) 230 x 158 x 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 158 mm
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Include cavo interfaccia, rotolo di carta, quattro batteri
Peso (sistema metrico) 0.77 kg
Tipo Stampante dati