Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ball Members Inch Range
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01211909
Codice prodotto. 10050341
  • 94.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ball members
  • Inch range
  • Acc. to DIN 12264
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
S 19
Duran Glass