Learn More
Baquiloprim-d6, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15977412
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 1228182-50-0
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Formula molecolare C17D6H14N6
Numero MDL MFCD16652584
Molecular Weight (g/mol) 0.42
Grado Analytical Standard
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics
Forma fisica Powder