Learn More
Corning™ Bar-coded Cryogenic Vials
For storing biological and compound samples in labeled vials at cryogenic temperatures. Corning™ Bar-coded Cryogenic Vials provides a validated unique bar-code that will not fade or fall off.
382.28€ - 585.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cell biology, cell banking, compound cryopreservation |
Codice del prodotto | Marca | Codice a barre | Stile filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice a barre | Stile filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15595719
|
Corning™
8670 |
2D | Internal |
585.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15505729
|
Corning™
8671 |
2D | External threaded |
579.73€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15515729
|
Corning™
8672 |
1D | Internal |
382.28€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15545729
|
Corning™
8676 |
1D | External |
382.28€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from polypropylene
- Leak proof seal for integrity of storage
- Autoclavable vials and caps, can be re-sterilized
- Unique 1D, 2D bar-codes and human readable characters
- Features star shaped cavity in cap and is compatible with decapping equipment
- Locking base stabilizes tubes for automated handling
- Graduations and writing patch for manual use also
- Each tube is checked for clarity and readability of 2D code
Specifica
2 mL | |
Cell biology, cell banking, compound cryopreservation |