Learn More
Barium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
38.70€ - 119.00€
Identificatori chimici
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formula molecolare | BaCl2H4O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 244.26 |
Numero MDL | MFCD00149154 |
InChI Key | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
PubChem CID | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
IUPAC Name | barium(2+) dihydrate dichloride |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10158040
|
Thermo Scientific Acros
423455000 |
500 g | Plastic bottle |
38.70€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10298843
|
Thermo Scientific Acros
423450025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
119.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
barium(2+) dihydrate dichloride |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Specifica
1560.0°C | |
962.0°C | |
White | |
Crystals | |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) dihydrate dichloride | |
5284346 | |
244.28 | |
ACS Reagent |
Barium chloride dihydrate | |
10326-27-9 | |
5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) | |
99% min. (Complexometry) | |
BaCl2·2H2O | |
15, 967 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
≥99% | |
14.0% to 16.0% (150°C) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear eye protection/face protection.
If eye irritation per
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000
- Barium chloride dihydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only