Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15602060
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+);dichloride;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560°C
Materiale o nome chimico Barium Chloride Dihydrate
Punto di fusione 962°C
Colore White
pH 5.2 to 8.2
Quantità 100 g
Numero UN UN1564
Peso formulazione 244.26g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Aspetto Crystals
Densità 3100g/cu.cm