Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punti di ebollizione | 1560°C |
Materiale o nome chimico | Barium Chloride Dihydrate |
Punto di fusione | 962°C |
Colore | White |
pH | 5.2 to 8.2 |
Quantità | 500 g |
Numero UN | UN1564 |
Peso formulazione | 244.26g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | ACS Reagent |