Learn More
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Descrizione
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punti di ebollizione | 1560°C |
Punto di fusione | 962°C |
Colore | White |
pH | 5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 244.28g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Identificativo prodotto
- Barium chloride dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.