Learn More
Barium Chloride R2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Barium chloride solution R2 |
CAS | 101-27-9 |
Quantità | 1000 mL |
Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1009302 |
Formula molecolare | C11H9Cl2NO2 |
Sinonimo | barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide |
InChI Key | MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl |
IUPAC Name | 4-chlorobut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
Molecular Weight (g/mol) | 258.098 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1009302. (RP 029)