Learn More
Barium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
500g, Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione | 592°C |
CAS | 10022-31-8 |
Colore | White |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | BaN2O6 |
Numero MDL | MFCD00003442 |
InChI Key | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Identificativo prodotto
- Barium nitrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.