Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables
Codice prodotto. 10378343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Empty Cartridges
External Booster Pump
Kit cartucce
Kit di avviamento
Lampada a ultravioletti di ricambio
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 10378343
Marca: Thermo Scientific™ AY1332X1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Customize your water purification system with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables that best suit your application.
Customize your water purification system with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables that best suit your application. Cartridge kit includes pre-filter, ultrapure mixed bed cartridge and Easypure high purity/low TOC cartridge. Other consumables include 0.2 micron final filter, ultraviolet lamp, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoir cap, reverse osmosis membrane, and set of three empty cartridges for cleaning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione External Booster Pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barnstead Easypure RoDi
Tipo External Booster Pump