Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Empty Cartridges
External Booster Pump
Kit cartucce
Kit di avviamento
Lampada a ultravioletti di ricambio
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Customize your water purification system with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables that best suit your application. Cartridge kit includes pre-filter, ultrapure mixed bed cartridge and Easypure high purity/low TOC cartridge. Other consumables include 0.2 micron final filter, ultraviolet lamp, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoir cap, reverse osmosis membrane, and set of three empty cartridges for cleaning.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Kit cartucce |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Barnstead Easypure RoDi |
| Tipo | sostituzione |