Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ GenPure™ Pro
Sistema di purificazione dell'acqua compatto e flessibile Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro per la produzione di acqua ultrapura di tipo 1 con risparmio di spazio.
Marca: Thermo Scientific™ 50131950
Descrizione
Sistema di purificazione dell'acqua compatto e flessibile Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro per la produzione di acqua ultrapura di tipo 1 con risparmio di spazio. Adatto per le applicazioni di laboratorio più complesse, questo sistema fornisce acqua a 18.2 megohm-cm con una qualità costante. L'erogatore, che raggiunge fino a 24″ (60 cm) dall'unità, garantisce maggiore flessibilità. Può essere usato su un banco di laboratorio o montato a parete. Il controllo integrato dell'acqua di alimentazione consente di ottimizzare la durata della cartuccia. La sostituzione delle cartucce richiede pochi secondi grazie agli innesti rapidi Aquastop.
- Il nuovo erogatore flessibile offre un raggio di movimento di 24″ (60 cm) dal sistema per il riempimento di contenitori più grandi o per il lavaggio della vetreria.
- Un'altra cella di misurazione controlla la conduttività dell'acqua di alimentazione. Qualsiasi deviazione dal valore limite viene visualizzata immediatamente per aumentare al massimo la vita utile della cartuccia.
- L'assemblaggio UV ad alte prestazioni riduce in modo affidabile il contenuto di microrganismi e dei loro metaboliti.
- L'ossidazione UV riduce i composti organici nell'acqua portandoli a livelli ultra-ridotti.
- Il pressostato dell'acqua di alimentazione, il supporto a parete, la lampada UV, la cartuccia per acqua ultrapura e il filtro sterile sono tutti inclusi in un unico numero di catalogo.
- Rilevazione delle perdite integrata con avviso dell'utente.
- Le celle di conduttività sono accuratamente calibrate prima di ogni misurazione mediante la resistenza di riferimento integrata con costanti di cella di 0.01-1 cm.
- Le misurazioni della temperatura vengono eseguite mediante un sensore a chip di platino con una precisione di ±0.1°C.
- La valvola di prelievo a elevata precisione POM consente l'erogazione con filtro sterile.
- Il dosaggio elettronico consente il controllo completamente automatico del volume da 0.01 a 65.0l con un'accuratezza <2%.
- L'orologio in tempo reale e il sistema operativo protetto da codice impediscono modifiche non autorizzate alle impostazioni del sistema.
- Il sistema è dotato di interfaccia RS-232 con intervallo di invio regolabile per il trasferimento sicuro di tutti i dati delle misurazioni, i messaggi di errore, la data e l'ora a un PC o a una stampante di registro.
- Il microprocessore digitale tiene sotto controllo e memorizza automaticamente i messaggi di errore delle ultime quattro settimane.
- È possibile attivare o disattivare la misurazione della conduttività conforme alla USP.
- Il controller, grazie al suo design ergonomico, si inclina per offrire semplicità di utilizzo e migliore visibilità
- Display alfanumerico illuminato a quattro righe.
Specifica
0.055µS/cm | |
<0.01 CFU/mL | |
3/4 in. NPT | |
Up to 2 L/min. | |
18.2 Mohm.cm | |
1 to 5 ppb | |
Barnstead GenPure Pro UV/UF | |
<1 | |
2°C to 35°C | |
330 mm | |
615 mm | |
472 mm | |
90/240 V |
GenPure Pro ultrapure water system with UV-photo-oxidation and ultrafiltration membrane | |
<0.001 EU/mL | |
Integrated | |
Type 1 | |
Yes | |
Water Purification System | |
2 to 6 bar | |
0.1 kW | |
13 in. | |
24.2 in. | |
18.6 in. | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |