Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Water Purification System
Convert tap water into Type 2, high purity water with this automatic and cost-efficient TII water purification system.
4188.06€ - 9440.00€
Specifica
Ritenzione batterica | 99% |
---|---|
Conducibilità | 0.1 to 1.0μS/cm |
Contenuto batterico | 99% |
Produzione quotidiana | 20 to 200 L |
Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11397051
|
Thermo Scientific™
50131982 |
Pacific TII 20 (UV) |
9440.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11347051
|
Thermo Scientific™
50132123 |
Pacific TII 7 |
6320.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11367051
|
Thermo Scientific™
50132124 |
Pacific TII 12 |
7160.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11387051
|
Thermo Scientific™
50132125 |
Pacific TII 20 |
8380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11357051
|
Thermo Scientific™
50132131 |
Pacific TII 7 (UV) |
7390.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11377051
|
Thermo Scientific™
50132132 |
Pacific TII 12 (UV) |
8230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11337051
|
Thermo Scientific™
50132129 |
Pacific TII 3 (UV) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11327051
|
Thermo Scientific™
50132121 |
Pacific TII 3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11307061
|
Thermo Scientific™
50132127 |
Pacific TII 40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11317061
|
Thermo Scientific™
50132133 |
Pacific TII 40 (UV) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Convert tap water into Type 2, high purity water with the automatic and cost-efficient Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Water Purification System. This system supports daily requirements from 20 to 200 liters. It removes approximately 98% of inorganic ions and 99% of all dissolved organic substances, as well as microorganisms and particles, with its high performance, reverse osmosis membrane.
Multiple Options for Type 2 water:
- Five system options with permeate flows of 3, 7, 12, 20 or 40L/hr
- Future system upgrades accommodate greater capacities to meet growing water demands
- Space-saving design permits benchtop installation or wall mounting with integrated mounting bracket
Operational Reliability:
- Microprocessor controlled for automatic operation with continuous monitoring of all critical parameters
- Automatic return to “operating” mode ensures recirculation during standstill periods
- UV lamp prevents biological contamination (UV models only)
Easy-to-Operate:
- Resistivity/conductivity clearly displayed on large, back-lit control panel that tilts for optimum viewing
- Status of current operating mode clearly indicating Production, Stand-by and Cleaning modes
- Reservoir fill-level shown as %
- System parameters are code-protected to prevent accidental changes to set points
GLP-Compliant Documentation:
- Optional printer connects to RS-232 port for data recording and traceability
- Cell constant of 0.01cm-1 ensures precise conductivity measurements
- Temperature compensation for the conductivity measurement has an accuracy of ±0.1°C (in conformity with USP 645)
Optional Hand Dispenser:
- Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3-meter cord which connects to tank; use only with a tank equipped with a pressure pump (06.5032, 06.5062, 06.5082). Ships with a 0.2 micron final filter (Part #50138221)
Specifica
99% | |
99% | |
3/4 in. NPT | |
Tap | |
10 to 1 Mohm.cm at 25°C | |
<30 ppb | |
1 to 6 bar | |
<1 μM/mL | |
372 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
0.1 to 1.0μS/cm | |
20 to 200 L | |
No | |
Type 2 | |
No | |
Water Purification System | |
2 to 6 bar | |
2°C to 35°C | |
613 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.