Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Codice prodotto. 11397021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
Portata RO:
12 L/hr.
12 l/ora
3 L/hr.
3 l/ora
6 L/hr.
6 l/ora
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11397021
Marca: Thermo Scientific™ 50129889
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1.
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Lasting economy:
  • Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
  • Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
  • Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-operate:
  • Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
  • The display can be tilted for optimal reading.
  • Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart integrated 6L reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
  • Constructed with pigment-free materials
  • Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection
Smart2Pure 12 offers reservoir options, either 30 or 60L:
  • Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
  • Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
  • Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
  • Polyethylene reservoir is opaque to light.
  • Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
  • Wall-mount is optional for simple space-savings.
  • Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection. 
Optional Hand Dispenser:
  • Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Ritenzione batterica 99%
Conducibilità Type 1: 0.055μS/cm, Type 2: 0.067 to 0.1μS/cm
Contenuto batterico <0.01 CFU/mL
Concentrazione di endotossine 0.005 EU/mL
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Tap
Portata 1 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1 and 2
Erogatore a distanza No
Resistività Type 1: 18.2 Mohm.cm at 25°C; Type 2: 10 to 15 Mohm.cm at 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbonio organico totale 5 to 10 ppb
Tipo Water Purification System
Pressione acqua di alimentazione 1 to 6 bar
Include RO/pretreatment cartridge, an ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter, pressure regulator, UF filter
Modello Smart2Pure 12 UF
Pressione di esercizio 1 to 6 bar
Particelle > 0,2 µM/mL <1
Prestazioni di permeazione 12 L/hr. at 10°C
Consumo energetico 0.06 kW
Portata RO 12 L/hr.
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 545 mm
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Peso netto (sistema metrico) 22 kg
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.