Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
56.30€ - 159.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Food Contact Certified |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Tipo di chiusura | Metal Toggle Joint |
Colore | White |
Materiale | HDPE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11762545
|
Gilac™
G173421 |
30 L |
56.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11712555
|
Gilac™
G178721 |
50 L |
79.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11732555
|
Gilac™
G178921 |
100 L |
159.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Food contact certified plastic barrel
- Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
- Global and specific migration test approved
- Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
- Handling is easy and can be opened completely
Specifica
Food Contact Certified | |
Metal Toggle Joint | |
HDPE | |
1 Ea. |
Yes | |
White | |
-40°C to 90°C | |
Round |