Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Rigid Discharge Tube
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Rigid Discharge Tube allow a fast transfer of liquids from barrels, canisters and tanks.
199.00€ - 279.00€
Specifica
Materiale Polypropylene, PTFE
Resistance Properties Chemicals
Tipo Barrel Pump
Da utilizzare con Barrel, Canister, Tanks, Foodstuffs
Applicazioni Industrial
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10078631
Vedere i documenti
Buerkle™
5600-0501
50 cm
199.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10333332
Vedere i documenti
Buerkle™
5600-0651
65 cm
199.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10313382
Vedere i documenti
Buerkle™
5600-0801
80 cm
207.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10201832
Vedere i documenti
Buerkle™
5600-1001
100 cm
217.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10476612
Vedere i documenti
Buerkle™
5600-1251
125 cm
279.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10486612
Vedere i documenti
Buerkle™
5600-1501
150 cm
275.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Seals made of PTFE
  • PP barrel pump with rigid discharge tube
  • Good chemical resistance of PP allows acids, alkalis and aggressive detergents to be transferred
  • The low-mounted non-return valve of the barrel pump and the immersion depth that can be steplessly adjusted using the barrel screw joints ensure good removal of residual liquid
  • The barrel screw joint fastens the barrel's pump securely to the barrel
Specifica
Specifica
Polypropylene, PTFE
Barrel Pump
Industrial
32 mm
Chemicals
Barrel, Canister, Tanks, Foodstuffs
Discharge tube