Learn More
Brady™ Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Solo unità di base (cavo e braccio di bloccaggio venduti separatamente). Versatili, robusti, facili da usare e leggeri, i sistemi di chiusura universali per valvole sono efficaci per tutti i tipi di valvole standard.
Marca: Brady™ 050899
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Base unit only (cable and blocking arm sold separately).
- Can also be used to lock out large levers, T-handles and hard-to-secure mechanical devices.
- Open-ended clamp fits over closed rings and wide handles.
- Made of industrial-grade steel and nylon for extra impact and chemical resistance.
Specifica
Valve Lockout Base Clamping Unit | |
Red | |
OSHA 1910.147 | |
162 x 39.4 mm | |
6.38 in. | |
Stainless Steel | |
Large | |
1.551 in. |
LARGE UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY) | |
Reinforced Nylon | |
Large Universal Valve Lockout Base Clamping Unit | |
Lockout Tagout | |
162 mm | |
1 Ea. | |
1 kg | |
39.4 mm |