Learn More
asecos™ Base Cover
Panel melamine resin-coated base cover
Marca:  asecos™ 31924
Codice prodotto. 15461425
  • 48.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For models Q15 and/or Q30
Specifica
Specifica
536 mm
For tall cabinets with a width of 900 mm, for model (s): Q30
Melamine resin laminated
786 mm
Base cover
536 x 786 x 88 mm
88 mm
2 kg
Chipboard