Learn More
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Basic Agarose Premier, Analytical Grade
Marca:  MP Biomedicals™ 11AGAF0100
75.31 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15792432
  • 88.25€ / 100g
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Agarose is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
  • Basic agarose premier is ideal for routine rapid separation of DNA and RNA fragments as well as PCR products, the preparation of plasmids, and for screening, cloning and blotting techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
9012-36-6
White
Powder
100 g
Agarose is a purified lineargalactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
Agarose
Analysis of nucleic acids bygel electrophoresis
Store at Room Temperature (15-30°C).