Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioni (L x P x A):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
- Made of recyclable PP
- Suitable for use in the food industry
- Translucent to give a perfect overview of the contents
- Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
- Deep recessed lid for very good stability when stacked
- Rounded corners ensure safety of use
- Temperature rating from -20°C to +70°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 52 L |
| Certificazione/Conformità | Translucent |
| Descrizione | Suitable for the food industry |
| Tipo di chiusura | Translucent |
| Colore | Translucent |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rectangle |
| Include | Lid |
| Vedi altri risultati |