Learn More
Dräger™ Battery/Charging Accessories - Multinational Power Supply
223.00€ - 446.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 6 x 6 x 6 in. (15.24 x 15.24 x 15.24cm) |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 6 in. |
Altezza (sistema metrico) | 15.24 cm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 15.24 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10312859
|
Dräger™
8315805 |
Power Supply |
446.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15666544
|
Dräger™
8316994 |
Single Charger |
223.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
6 x 6 x 6 in. (15.24 x 15.24 x 15.24cm) | |
15.24 cm | |
15.24 cm | |
6 in. |
6 in. | |
6 in. | |
100/240VAC | |
15.24 cm |