Learn More
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker
Allosteric inhibitor of Bax channel activation
316.00€ - 1260.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | Bax channel blocker |
Peso molecolare | 540.12 |
Inibitori | Bax channel blocker |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18064642
|
Tocris Bioscience™
2160/10 |
10 mg |
316.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18074972
|
Tocris Bioscience™
2160/50 |
50 mg |
1260.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome c release (IC50 = 0.52 μM). Suggested to inhibit Bax channel formation/activity.Specifica
>98% | |
Bax channel blocker | |
540.12 | |
Bax channel blocker |
For Research Use Only