missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Bax™ E.Coli 0157:H7 MP Medium

Codice prodotto. 13275609
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
3kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13275609

Marca: Thermo Scientific™ CM1076R

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Bax™ E.Coli 0157:H7 MP medium from Oxoid is a selective agar for the isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E. coli O157:H7 strains from food and clinical material.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Microbiology Media
Da utilizzare con (applicazione) For the isolation and differentiation of enterohemorrhagic E. coli O157:H7 strains from food and clinical material
Quantità 2.5 kg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato