Learn More
RETSCH BB 100 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 100 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories and industrial plants.
20045.00€ - 27060.00€
Specifica
Product Type | Jaw Crusher |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 800 x 320 x 960 mm |
Tipo di display | Analog |
Altezza (sistema metrico) | 960 mm |
Hertz | 50 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10534872
|
RETSCH
20.052.0028 |
Steel | 230 V, 50 Hz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10229211
|
RETSCH
20.052.0004 |
Stainless Steel | 400 V, 50 Hz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10671012
|
RETSCH
20.052.0007 |
Tungsten Carbide | 400 V, 50 Hz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10150961
|
RETSCH
20.052.0001 |
Manganese Steel, Stainless Steel | 400 V, 50 Hz |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
- Excellent crushing performance
- Wide range of materials for contamination free grinding
- Wear compensation with zero-point adjustment
- Continuous gap width setting
- Overload protection
- No-rebound feed hopper with quick-release clamp
- Brake motor with safety switch
- Easy-to-clean crushing chamber
- Continuous grinding
- Connector for dust extraction
Specifications
Jaw Crusher | |
Analog | |
50 Hz | |
800 mm | |
1-phase motor / 3-phase motor | |
320 mm |
800 x 320 x 960 mm | |
960 mm | |
IP54 | |
BB 100 | |
750 W |