Learn More
Brady™ BBP™ Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels with NFPA Diamonds only
Codice prodotto. 11777334
Click to view available options
Dimensions (LxW):
2.25 x 2.25 in.)
82.50 x 29 mm
Testo di visualizzazione:
NFPA Diamond NFR
NFPA Diamond Only
Quantità:
300/Pk.
365/Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11777334
Marca: Brady™ 142042
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows printer to produce five-color chemical labels in a single print pass
  • Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
  • Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
  • Available in multiple sizes and formats
  • Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
  • Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
  • Outdoor Durability: 8 to 10 years
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Colore Red, Yellow, Blue, White
Formato Label
Materiale Vinyl
Testo di visualizzazione NFPA Diamond Only
Da utilizzare con (applicazione) For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Brillantezza 60 to 50 Gardner Units
Durata della vita 8 to 10 Years
Quantità 365/Pk.
Dimensioni (sistema imperiale) 2.25 x 2.25 in.
Dimensioni (sistema metrico) 5.72 x 5.72 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Dimensions (LxW) 2.25 x 2.25 in.)
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Altezza (sistema metrico) 5.71 cm