Learn More
Brady™ BBP™ Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels with NFPA Diamonds only
Click to view available options
Dimensions (LxW):
2.25 x 2.25 in.)
82.50 x 29 mm
Testo di visualizzazione:
NFPA Diamond NFR
NFPA Diamond Only
Quantità:
300/Pk.
365/Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
- Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
- Available in multiple sizes and formats
- Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
- Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
- Outdoor Durability: 8 to 10 years
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
| Descrizione | Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive |
| Colore | Red, Yellow, Blue, White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Label |
| Materiale | Vinyl |
| Testo di visualizzazione | NFPA Diamond NFR |
| Da utilizzare con (applicazione) | For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers |
| Vedi altri risultati |