Learn More
Tocris Bioscience™ BCH
LAT1 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5027/50
Codice prodotto. 18738547
  • 126.00€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
BCH is an inhibitor of L-type amino acid transporter LAT1. Suppresses growth and induces apoptosis via activation of caspases in KB, Saos2 and C6 cancer cell lines.
Specifica
Specifica
50 mg
BCH
155.2
BCH
For Research Use Only