Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Bcl-6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Bcl-6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
179.52€ - 662.13€
Specifica
Antigene Bcl-6 Ab-2
Clone BL6.02; same as PG-B6p
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12699006
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1114-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12609016
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1114-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
612.00€
434.08€ / 500µL
Risparmia 177.92€
29% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12689006
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1114-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
937.00€
662.13€ / 1mL
Risparmia 274.87€
29% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
12669006
View Documents
Epredia™
MS-1114-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12679006
View Documents
Epredia™
MS-1114-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
887.00€
595.21€ / 12mL
Risparmia 291.79€
32% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Bcl-6 proto-oncogene product (a Kruppel-type zinc-finger protein) is mainly expressed in normal germinal center B cells and related lymphomas. Bcl-6 is involved in chromosome rearrangements at 3q27 in non-Hodgkin's lymphomas and Bcl-6 rearrangements have been detected in 33%-45% of diffuse large B cell lymphomas. Bcl-6 has been detected immunohistochemically in follicular lymphomas, diffuse large B cell lymphomas, Burkitt's lymphomas and in nodular, lymphocyte predominant Hodgkin's disease.
Host Species: Mouse
Clone: BL6.02, same as PG-B6p
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Rabbit, Rat, Sheep and Pig. Others not tested.
Epitope: aa 3-484
Immunogen: Recombinant protein corresponding to amino acids 3-484 of the human Bcl-6 protein
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifications
Specifications
Bcl-6 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Recombinant protein corresponding to amino acids 3-484 of the human Bcl-6 protein
BL6.02; same as PG-B6p
Monoclonal
Mouse
Apoptosis