Learn More
BCL11B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | BCL11B |
---|---|
Concentrazione | 0.4 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896875
|
Proteintech
55414-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16886875
|
Proteintech
55414-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody is specific to BCL11B. The calculated molecular weight of BCL11B is 95 kDa, but modified BCL11B protein is about 116 kDa.
This gene encodes a C2H2-type zinc finger protein and is closely related to BCL11A, a gene whose translocation may be associated with B-cell maligcies. The specific function of this gene has not yet been determined. Two alternatively spliced transcript variants, which encode distinct isoforms, have been reported.Specifica
BCL11B | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q99PV8, Q9C0K0 | |
58208, 64919 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
BCL11B |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
B cell CLL/lymphoma 11B, B cell lymphoma/leukemia 11B, BCL11B, COUP TF interacting protein 2, CTIP 2, CTIP2, hRit1, hRIT1 alpha, RIT1 | |
BCL11B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |