missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCLAF1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D6G7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | BCLAF1 |
---|---|
Clone | 1D6G7 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17291526
|
Proteintech
67860-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17281526
|
Proteintech
67860-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
BCLF1, also named as Bcl-2-associated transcription factor 1, is a 920 amino acid protein, which Interacts with Bcl-2 related proteins, EMD, with the adenovirus E1B 19 kDa protein and with DNA. BCLF1 as a death-promoting transcriptional repressor may be involved in cyclin-D1/CCND1 mRNA stability through the SNARP complex which associates with both the 3′end of the CCND1 gene and its mRNA. The calculated molecular weight of BCLF1 is a 110 kDa, but the modified BCLF1 protein is about 140-150 kDa.
Specifica
BCLAF1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |
1D6G7 | |
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
9774 |