Learn More
Berkshire™ BCR™ MyNotes quaderni per cleanroom
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
I nostri quaderni da cleanroom BCR™ Mynotes sono realizzati con la cellulosa della più pura qualità proveniente da foreste appositamente selezionate ed è appositamente rivestito per ridurre al minimo il rilascio di particelle e fibre
Marca: Berkshire™ MNBKA4CR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Realizzato con carta da cleanroom Berkshire Bond 850 (medio 85 g/m2 –24lb), a basso contenuto di particelle e fibre, tracciabilità completa del lotto su ogni custodia, doppia confezione per la pulizia,Specifica
Cellulose | |
ISO Class 3 - 7, Cleanroom Class 1 - 10,000, EU Grade B/C/D | |
A4 |
College Ruled | |
50 Sheets/book |