Learn More
Berkshire International™ Carta per cleanroom A4 85 g perforata
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
Descrizione
- Available in 5 colors: Green, Blue, Pink, White, and Yellow
Specifica
Specifica
| Materiale | Wood Pulp (100%) with Synthetic Latex Additive |
| Rigata | No |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Paper for Cleanroom Environments: Writing, Copying and Printing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Copiers and Laser Printers |
| Carta semplice | Yes |
| Vedi altri risultati |