Learn More
S-Curve™ BD-600 Bouffant Dispensers
Click to view available options
Materiale:
PETG
Descrizione
- Flame polished edges protect contents from pulls or snags
- Dispenser holds large number of cleanroom bouffant caps
- Large (12.7cm (5 in.)) front opening provides easy access
- Freestanding or wall mountable
- 1/8 in. (3.2mm) thick clear material
- D × W × H: 8 × 12 × 12 in. (20.3 × 30.5 × 30.5cm)
Specifica
Specifica
Product Type | Bouffant Cap Dispenser |
Colore | Clear |
Profondità (sistema imperiale) | 8 in. |
Profondità (sistema metrico) | 20.3 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 32 cm |
Altezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
Materiale | PETG |
Mounting | Free-standing or Wall Mount |
No. of Compartments | 1 |
Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.