Learn More
BD Antibody Diluent
For acetone-fixed, frozen tissue sections and formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections
Marca:  BD 559148
Codice prodotto. 15879678
  • 173.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Premixed, ready to use, sodium phosphate-based buffer solution, useful for the dilution of primary and/or secondary antibodies to be used in immunohistochemistry applications
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA, goat serum, and ≤0.09% sodium azide
Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Antibody diluent
Immunohistochemistry (IHC), Staining of Intra-cellular Antigens
4°C
125 mL
IHCH