Learn More
BD Agar disidratato Bacto™
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
270.00€ - 1580.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Concentrazione | 1.5% |
Additivo | Agar |
Forma | Dehydrated |
Da utilizzare con (applicazione) | Determination of motility and the growth of anaerobes and microaerophiles |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11768223
|
BD
214050 |
100 g | Bottle |
270.00€
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10455513
|
BD
214010 |
454 g | Flacone |
495.00€
454g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758223
|
BD
214030 |
2000 g | Contenitore |
1580.00€
2kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
- Extraneous matter, pigmented portions and salts are reduced to minimum
- Fine, light colored granules
- Convenient for weighing and handling
Determines motility and growth of anaerobes and microaerophiles
Specifica
ISO/DIS, 11014 | |
Agar | |
Determination of motility and the growth of anaerobes and microaerophiles |
1.5% | |
Dehydrated |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Days