Learn More
Gibco™ Reagenti/Ingredienti/Additivi per terreno di coltura BBL™/Difco™: Peptone
Codice prodotto. 16219761
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
10 kg
Formato:
Bottle
Pail
Secchio
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 16219761
Marca: Gibco™ 211820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bacto Peptone is an animal-origin (AO) enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins.
Bacto Peptone is an animal-origin enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins. The nutritive value of Bacto Peptone is largely dependent on a combination of a negligible quantity of proteases, high concentration of complex constituents, and a unique amino acid content that makes this peptone a strong nitrogen source. Customers have successfully used this supplement with a variety of cell types including Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae, and porcine kidney cells to produce biotherapeutics and vaccines for animal health applications.
Features:
  • A strong nitrogen source
  • Unique amino acid content
  • High concentration of complex constituents
Applications of Bacto Peptone include:
  • Vaccines for animal health applications
  • Production of biotherapeutics
  • Mammalian cell culture
  • Microbial fermentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità LUO, MUO
Content And Storage Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Tipo di cellula Bacteria
Product Type Bacterial Media
Formato Secchio
Da utilizzare con (applicazione) Formulazione di terreni di coltura per la coltivazione di microrganismi eterotrofi
Linea di prodotti Bacto
Quantità 2000 g
Sorgente Animal origin