Learn More
BD Middlebrook OADC Enrichment BBL™
Used as a growth supplement for microbiology research. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment is recommended for isolation and cultivation of mycobacteria and other microbes.
299.00€ - 790.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Content And Storage | 2-8 °C |
Additivo | Middlebrook OADC Enrichment |
Forma | Viscoso |
Da utilizzare con (applicazione) | Terreni di coltura disidratati |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11708173
|
BD
211886 |
20 ml | Provetta |
299.00€
200mL |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11837463
|
BD
212351 |
500 mL | Bottle |
790.00€
500mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Dehydrated format
- Culture media
- DNR (Latex) free
Specifica
ISO/DIS, 11014 | |
Middlebrook OADC Enrichment | |
Terreni di coltura disidratati |
2-8 °C | |
Viscoso |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 365 giorni