Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Prepared Pour Tubed Media: Trypticase™ Soy Agar (Blood Agar Base) Deeps
For the isolation and cultivation of fastidious and nonfastidious anaerobic and aerobic microorganisms
Marca:  BD 221082
Codice prodotto. 17302321
  • 56.80€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For cultures requiring prolonged incubation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Liquid
Trypticase soy agar
Isolation and cultivation of non-fastidious and fastidious microorganisms
20 mL
Beige
United States
Pancreatic digest of Casein 15g/L, Papaic digest of Soybean Meal 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L
Tube