Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Simmons Citrate Agar Prepared Media Slants
Used for differentiation of gram-negative bacteria on the basis of citrate utilization
Marca:  BD 221026
Codice prodotto. 17372311
  • 70.60€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO
2°C to 8°C
United States
Ammonium Dihydrogen Phosphate 1g/L, Dipotassium Phosphate 1g/L, Sodium Chloride 5g/L, Sodium Citrate 2g/L, Magnesium Sulfate 0.2g/L, Agar 15g/L, Bromthymol blue 0.08g/L
10/Pk.
Green
Liquid
Simmons Citrate Agar
Tube with Tight Cap
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use