Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Thioglycollate Prepared Media Enriched with Vitamin K1 and Hemin
Ideal for use in the isolation and cultivation of fastidious or slow growing, obligately anaerobic microorganisms present in clinical materials
72.65€ - 484.00€
Specifica
Content And Storage | 2°C to 8°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Manufacturing Origin | United States |
Tipo di media | Thioglycollate Medium |
Formulazione | Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Dextrose 6g/L, Sodium Chloride 2.5g/L, Sodium Thioglycollate 0.5g/L, Agar 0.7g/L, L-Cystine 0.25g/L, Sodium Sulfite 0.1g/L, Hemin 0.005g/L, Vitamin K1 0.001g/L |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Colore | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Colore | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17302351
|
BD
221742 |
CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 | Beige | Size K tube with tight cap | 100 x 5 mL |
459.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17342351
|
BD
221788 |
CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 | Light Yellow | Size K tube with tight cap | 100 x 8 mL |
484.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17332351
|
BD
221787 |
CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 | Light Yellow | Size K tube with tight cap | 10 x 8 mL |
72.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
2°C to 8°C | |
United States | |
Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Dextrose 6g/L, Sodium Chloride 2.5g/L, Sodium Thioglycollate 0.5g/L, Agar 0.7g/L, L-Cystine 0.25g/L, Sodium Sulfite 0.1g/L, Hemin 0.005g/L, Vitamin K1 0.001g/L |
Liquid | |
Thioglycollate Medium |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 365 Days
For in vitro diagnostic use.