Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Todd Hewitt Broth Prepared Media
Used for the cultivation of beta-hemolytic streptococci
Marca:  BD 221714
Codice prodotto. 17342341
  • 333.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE
Liquid
Todd Hewitt Broth
Cultivation of beta-hemolytic streptococci
5 mL
2 to 25°C
United States
Heart infusion from (solids) 3.1g/L, Peptone 20g/L, Dextrose 2g/L, Sodium Chloride 2g/L, Sodium Phosphate 0.4g/L, Sodium Carbonate 2.5g/L
Tube with Tight Cap
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use.