Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Urease Test Broth (Stuart's) Prepared Media
Used for the differentiation of organisms, especially the Enterobacteriaceae, on the basis of urease production
Marca:  BD 221719
22.23 EUR valido fino al 2024-10-18
Usa il codice promo "21642" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17362341
  • 127.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE, AOAC, BAM, COMPF, SMD
2°C to 8°C
United States
Urea 200g/L, Monopotassium Phosphate 91g/L, Disodium Phosphate 95g/L, Yeast extract 1g/L, Phenol red 0.1g/L
Tube with Tight Cap
Yellow
Liquid
Urease Test Broth
For differentiation of organisms, especially Enterobacteriaceae, on basis of Urease production
3 mL
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use.