Learn More
BD BBL™ Prepared RODAC™ and Contact Plate for Critical Environments
Codice prodotto. 10792414
Click to view available options
:
Trypticase Soy Agar
Codice prodotto. 10792414
Marca: BD 221288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Recommended for Aerobic Plate Count (Microbial Test Limit) for water-miscible cosmetics containing preservatives
  • Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 (RODAC™).
      Designed for surface sampling for microbial contamination
    • Contains Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80
    • Marked grids facilitate counting
    • Inward sloping walls and convex bottom keep agar bed in place during transit and use
Order Info
20 per sleeve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Colore Beige
Forma Solid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbat
Formulazione Pancreatic digest of Casein 15g/L, Papaic digest of Soybean Meal 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Lecithin 0.7g/L, Polysorbate 80 5g/L, Agar 15g/L
Da utilizzare con (applicazione) Detection and enumeration of microorganisms present on surfaces of sanitary importance
Tipo di imballaggio Plate
Quantità 20/Pk.