Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antibiotic Susceptibility Test Discs Accessories: Sensi-Disc Dispenser
1170.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sensi-Disc™ antibiotic susceptibility test disc |
---|---|
Include | Storage canister, reusable indicator desiccant container |
Quantità | Each |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | No. of Places | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | No. of Places | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11733593
|
BD
260661 |
6-Place | Each | 6 |
1170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Self-tamping, complete with storage canister and reusable indicator desiccant container
- Choose from 6-place or 8-place
Specifica
Sensi-Disc™ antibiotic susceptibility test disc | |
Storage canister, reusable indicator desiccant container | |
Each |