Learn More
BD Biotin Mouse Dendritic Cell Enrichment Set - DM
For the negative selection of dendritic cells (DC) from mouse spleen or lymph node
Marca:  BD 557955
Codice prodotto. 15879128
  • 1995.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: CD2, CD3e, CD45R/B220, CD49b, CD147, LY-6G and LY-6C, TER-119/Erythroid cells biotinylated antibody cocktail and BD IMag™ SAv particles
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reactivity: Mouse
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA and 0.09% sodium azide
Magnetic Labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Biotin
1 x 109 Cells