Learn More
BD Cell Detachment Solution
Replacement for trypsin solution and can be used for the passaging of cell lines
Marca:  BD 561527
55.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15811109
  • 55.70€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Does not contain mammalian or bacterial derived products
  • Comprised of collagenolytic and proteolytic enzymes
  • Performs well when detaching cells for the analysis of many cell surface markers using flow cytometry and for cell sorting
Flow Cytometry, Cell Culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
-20°C
Cell Culture Dissociation Reagent
100 mL
Titolo del prodotto
BD Cell Detachment Solution > 100mL