Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-1β; Flex Set, Bead B4
Bead-based immunoassay capable of measuring human interleukin-1Glc beta (IL-1Glc beta) in serum, plasma, and cell culture supernatant samples
Marca:  BD 558279
Codice prodotto. 15859278
  • 670.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Human IL-1β; Standard; Human IL-1β; PE Detection Reagent; Human IL-1β; Capture Bead B4
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reactivity
  • Qc Testing: Human
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IL-1beta
Human IL-1beta, standard, Human IL-1beta, PE detection reagent, Human IL-1beta, capture bead B4
Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant
Flow Cytometry
Human
100 Tests
4°C
Human IL-1beta flex set (bead B4)