Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human sCD154 (sCD40 Ligand); Flex Set, Bead C7
Bead-based immunoassay capable of measuring human soluble CD154, also known as sCD40 Ligand, in serum, plasma and cell culture supernatant samples
Marca:  BD 560305
Codice prodotto. 15800099
  • 695.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes:
  • Human sCD154 (sCD40 Ligand) Standard
  • Human sCD154 (sCD40 Ligand) PE Detection Reagent
  • Human sCD154 (sCD40 Ligand) Capture Bead C7
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cotains one vial each of Capture Bead and PE Detection Reagent and two vials of Standard. The Capture Bead and PE Detection Reagent components of this flex set have been formulated to a 50x concentration to ensure product performance when multiplexed. The Standard component is lyophilized and should be transferred to a 15mL polypropylene tube for reconstitution. When reconstituted in 4.0mL Assay Diluent, the standard has a protein concentration of 2500pg/mL.
  • Human reactivity was determined by testing samples with CBA Human sCD154 (sCD40 Ligand) Flex Set
  • Must be used in conjunction with CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer and FCAP Array Software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
sCD154 (sCD40 Ligand)
Human sCD154 (sCD40 Ligand) standard, Human sCD154 (sCD40 Ligand) PE detection reagent, Human sCD154 (sCD40 Ligand) capture bead C7
4°C
Human sCD154 (sCD40 Ligand) flex set (bead C7)
Human
100 Tests
Flow Cytometry
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • BD Cytometric Bead Array (CBA) Human sCD154 (sCD40 Ligand) Flex Set
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT