Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human TGF-β1; Flex Set, Bead B6
Human reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Human TGF-β1 Flex Set
Marca:  BD 560429
Codice prodotto. 15860189
  • 705.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Human TGF-β1; Standard; Human TGF-β1; PE Detection Reagent; Human TGF-β1; Capture Bead B6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Capable of measuring soluble human TGF-β1 in serum and cell culture supernatant samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TGF-beta1
Human TGF-beta1, standard, Human TGF-beta1, PE detection reagent, Human TGF-beta1, capture bead B6
4°C
Human TGF-beta1 single plex flex set
Human
100 Tests
Flow Cytometry